Learn More
Mercury(II) iodide, ACS, 99.0% min (Assay-dried basis)
Codice prodotto. p-4407640
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
For Use As An Analytical Reagent For the Preparation of Nessler'S Reagent. | CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.401 g/mol
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent. It is also used as an oxidizing agent for the synthesis of quinoxaline. Polycrystalline films of mercury (II) iodide, also play an important role in X-ray imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7774-29-0
Formula molecolare HgI2
Molecular Weight (g/mol) 454.401
Numero MDL MFCD00011044
InChI Key YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC Name diiodomercury
SMILES I[Hg]I
Specifica
Punti di ebollizione 350°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Mercury(II) iodide
Punto di fusione 259°C
Nota nome Assay-dried basis
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.0% min.
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides.
Peso formulazione 454.4
Grado ACS
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Aspetto Red powder or beads
Densità 6.28 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercuric iodide