Learn More
Mercury(II) iodide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11483167
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler′s reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
Solubility
Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol, ether, acetone, chloroform, ethyl acetate, olive oil and castor oil.
Notes
Light sensitive. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7774-29-0
Formula molecolare HgI2
Molecular Weight (g/mol) 454.401
Numero MDL MFCD00011044
InChI Key YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC Name diiodomercury
SMILES I[Hg]I
Specifica
Punti di ebollizione 350°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Mercury(II) iodide
Punto di fusione 259°C
Quantità 100 g
Numero UN UN1638
Indice di Merck 14,5879
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil.
Peso formulazione 454.4
Percent Purity ≥99%
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Densità 6.28
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercuric iodide