Learn More
Mercury(II) Chloride, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11482844
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Identificatori chimici
CAS 7487-94-7
Formula molecolare Cl2Hg
Molecular Weight (g/mol) 271.49
Numero MDL MFCD00011041
InChI Key LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC Name dichloromercury
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifica
Punti di ebollizione 302°C
Punto di fusione 277°C
Colore White
pH 3.3
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 271.5g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica