Learn More
Mercury(II) chloride, ACS, 99.5% min
Codice prodotto. p-4781994
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Mercury(II) chloride is used as a catalyst in making plastics, depolarizer in batteries and as a reagent in organic synthesis and analytical chemistry. It is also used to prepare an amalgam with metals such as aluminum, which finds application as reducing agent in organic synthesis. It also finds application in photography as a photographic intensifier. Further, it serves as a preservative and used in the treatment of syphilis. It is also used to remove dithiane groups bonded to a carbonyl in an umpolung reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-94-7
Formula molecolare Cl2Hg
Molecular Weight (g/mol) 271.49
Numero MDL MFCD00011041
InChI Key LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC Name dichloromercury
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifica
Punti di ebollizione 302°C
Materiale o nome chimico Mercury(II) chloride
Punto di fusione 280°C to 282°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% min.
Informazioni di solubilità Soluble in boiling water (solubility in cold water is increased by HCl or alkali chlorides),alcohol,glycerol,methanol,acetone,and ethyl acetateSoluble in water,alcohol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in benzene,carbon disulfide and pyridine.
Peso formulazione 271.5
Grado ACS
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.859
Aspetto White powder
Pressione del vapore 0.0001 hPa
Densità 5.4 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercury chloride