Learn More
Mercury(II) bromide, ACS
Codice prodotto. p-4407638
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
Mercury(II) bromide is used as a reagent in the Koenigs-Knorr reaction, which forms glycoside linkages on carbohydrates. It is also used to test for the presence of arsenic, as recommended by the Pharmacopoeia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-47-1
Formula molecolare Br2Hg
Molecular Weight (g/mol) 360.4
Numero MDL MFCD00011040
InChI Key NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
IUPAC Name dibromomercury
SMILES Br[Hg]Br
Specifica
Punti di ebollizione 322°C to 325°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Mercury(II) bromide
Punto di fusione 236°C
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in hot alcohol,methanol,HCl,HBr
Peso formulazione 360.4
Grado ACS
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Pressione del vapore 1mm Hg at 137°C
Densità 6.05 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercuric bromide