Learn More
Mercury(II) bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10388040
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-47-1
Formula molecolare Br2Hg
Molecular Weight (g/mol) 360.4
Numero MDL MFCD00011040
InChI Key NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
IUPAC Name dibromomercury
SMILES Br[Hg]Br
Specifica
Punti di ebollizione 322.0°C
Materiale o nome chimico Mercury(II) bromide
Punto di fusione 236.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare HgBr2
Fieser 05,324
Indice di Merck 15, 5942
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.6g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in hcl and hbr, soluble in alcohol and ether, slightly soluble in chloroform
Peso formulazione 360.4
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
Densità 6.1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.