Learn More
Mercury(II) Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10735721 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Identificatori chimici
CAS 1600-27-7
Formula molecolare C4H6HgO4
Molecular Weight (g/mol) 318.68
Numero MDL 12165
InChI Key BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name mercury(2+) diacetate
SMILES [Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 179°C
Colore White
pH 4.4
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 318.67g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercuric acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.