Learn More
Mercury(I) sulfate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3593455 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
5g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-36-0
Molecular Weight (g/mol) 497.24
Numero MDL MFCD00016138
InChI Key MINVSWONZWKMDC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercurous sulfate, dimercury sulfate, dimercury sulphate, mercury i sulfate, sulfuric acid, dimercury 1+ salt, unii-pi950n9dys, mercurous sulphate, sulfuric acid, dimercury 1++ salt, pi950n9dys
PubChem CID 24545
IUPAC Name mercury(1+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Hg+].[Hg+]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(I) sulfate
Colore Beige or White-Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 96.0 to 104% (Iodimetry)
Formula molecolare Hg2O4S
Formula lineare Hg2SO4
Indice di Merck 15, 5965
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.06g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in diluted nitric acid
Peso formulazione 497.24
Percent Purity 97%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(I) sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.