Learn More
Mercury(I) nitrate dihydrate, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10782061
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-86-7
Formula molecolare H4Hg2N2O8
Molecular Weight (g/mol) 561.22
Numero MDL MFCD00150812
InChI Key LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dimercury(1+) dihydrate dinitrate
SMILES O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Mercury(I) nitrate dihydrate
Punto di fusione 70.0°C
Nota nome p.a.
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Formula lineare Hg2(NO3)2·2H2O
Fieser 06,360
Indice di Merck 13, 5923
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C).
Peso formulazione 561.22
Percent Purity 98%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.