Learn More
Mercury(I) fluoride, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11399267
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13967-25-4
Numero MDL MFCD00016136
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(I) fluoride
Punto di fusione 570°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN2025
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water
Peso formulazione 439.18
Percent Purity ≥97%
Odore Odorless
Densità 8.73 g/mL