Learn More
Mercury(I) fluoride, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11389267
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13967-25-4
Numero MDL MFCD00016136
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(I) fluoride
Punto di fusione 570°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Numero UN UN2025
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water
Peso formulazione 439.18
Percent Purity ≥97%
Odore Odorless
Densità 8.73 g/mL