Learn More
Mercury(I) chloride, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10112-91-1 | Cl2Hg2 | 472.08 g/mol
80.25€ - 300.00€
Identificatori chimici
CAS 10112-91-1
Formula molecolare Cl2Hg2
Molecular Weight (g/mol) 472.08
InChI Key ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC Name chloromercury
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12397193
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
447591000
100 g
80.25€
100g
12307203
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
447595000
500 g
300.00€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
10112-91-1
472.08
mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
CHEBI:33050
Cl[Hg].Cl[Hg]
Cl2Hg2
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
24956
chloromercury
Specifica
Mercury(I) chloride
10112-91-1
Hg2Cl2
mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
chloromercury
24956
472.08
Flacone in plastica
400.0°C
Cl2Hg2
15,5962
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Cl[Hg].Cl[Hg]
472.08
CHEBI:33050
Reagente ACS
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-307-5
Identificativo prodotto
  • Mercury(I) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.