Learn More
Ansell™ Mercury™ 43-113 Series Yellow Aramid Fiber Heavy Weight Gloves
Mercury™ 43-113 Series Yellow Aramid Top of the range gloves for the most exacting hot applications. Also provides fantastic resistance to cuts, tears and abrasion.
334.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Dupont™ Kevlar™ aramid fibers |
---|---|
Materiale polso | Dupont™ Kevlar™ aramid fibers |
Product Type | Heavyweight Gloves |
Colore polso guanto | Yellow |
Stile polso guanto | Long Knitwrist |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12669721
|
Ansell™
43113100 |
10 |
334.00€
6 paia |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12659721
|
Ansell™
43113110 |
11 |
334.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Soft, comfortable and absorbent
- Designed for intermittent dry heat contact up to 350°C
- Knitted construction
- Cotton Kevlar™ aramid fibers liner
- Long knitwrist cuff
Specifica
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
Heavyweight Gloves | |
Long Knitwrist | |
72 Pairs | |
43-113 |
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
Yellow | |
Cotton | |
Heat, cuts, tears and abrasion resistance |