Learn More
Mercuric acetate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12387193
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1600-27-7
Formula molecolare C4H6HgO4
Molecular Weight (g/mol) 318.67
InChI Key BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC Name mercury(2+);diacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercuric acetate
Punto di fusione 179.0°C to 182.0°C
Quantità 500 g
Formula lineare (CH3CO2)2Hg
Indice di Merck 15,594
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 318.67
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercuric acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.