Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio da uomo in policotone sfiancati
Manufactured in hardwearing polycotton. Logistik Unicorp™ Men's Fitted Polycotton Laboratory Coats offer protection without sacrificing ease of movement.
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio su misura |
---|---|
Sesso | Men's |
Materiale | 65% poliestere/35% cotone, Polyester |
Stile polso | Chiusura a bottoncino |
Monouso | Reusable |
Descrizione
- Polycotton blend
- Concealed stud front
- One breast pocket
- Two lower patch pockets
- Center back vent
- Not CE marked
Specifica
Camice da laboratorio su misura | |
65% poliestere/35% cotone, Polyester | |
Reusable | |
Tailored | |
Un taschino sul petto, due tasche applicate più in basso | |
65% Polyester, 35% Cotton |
Men's | |
Chiusura a bottoncino | |
Non-sterile | |
3 | |
105 cm |