Learn More
Mettler Toledo™ Membrane Kits
631.00€ - 641.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11907711
|
Mettler Toledo™
51107688 |
Barium |
631.00€
1 set |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11907721
|
Mettler Toledo™
51107874 |
Lead |
631.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11917711
|
Mettler Toledo™
51107690 |
Fluoroborate |
631.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11927711
|
Mettler Toledo™
51107689 |
Sulfide |
631.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11937711
|
Mettler Toledo™
51107692 |
Copper |
641.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11947711
|
Mettler Toledo™
51107694 |
Iodide |
636.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11957711
|
Mettler Toledo™
51107695 |
Cyanide |
631.00€
1 set |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11977711
|
Mettler Toledo™
51107871 |
Thiocyanate |
631.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11987701
|
Mettler Toledo™
51107686 |
Cadmium |
631.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11997701
|
Mettler Toledo™
51107687 |
Lithium |
631.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
Membrane Kit |