Learn More
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
Product Type | Dialysis Tubing |
MWCO | 3.5 kDa |
Materiale | Cellulose |
Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
Capacità (sistema metrico) | 2 mL/cm |
Quantità | 1 Each |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.