Learn More
Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X)
Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids are used as a supplement for cell culture medium, to increase cell growth and viability.
Specifica
Content And Storage | Store at 2–8°C. Protect from light. |
---|---|
Tipo di cellula | Mammalian Cells |
Concentrazione | 100X |
Forma | Liquid |
Product Type | Amino Acid Supplement |
Descrizione
Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids are used as a supplement for cell culture medium, to increase cell growth and viability. Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids contains the same non-essential amino acids found in the standard Minimum Essential Medium (MEM) at a strength of 100X. The complete formulation is available.
Specifica
Store at 2–8°C. Protect from light. | |
100X | |
Amino Acid Supplement | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Mammalian Cells | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
0.9 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 18 Months
- MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: amino acids
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.