Learn More
Fisherbrand™ Meker Safety Burner with Tétine Connection, 24mm Opening
Supplied with a flame failure device that shuts off the gas supply to the burner within approximately 20 seconds of the flame being extinguished.
131.00€ - 133.00€
Specifica
Product Type | Meker Safety Burner |
---|---|
Materiale | Brass |
Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
N. per confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11789777
|
Fisherbrand™
4101/22TCM |
Consumption of 62L/hr. | Natural Gas, Methane |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11719787
|
Fisherbrand™
4101/31TC |
Consumption of 80L/hr. | Butane, Propane, LPG |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Safety features all contained within the burner, reducing need for an electrical supply
- Constructed in brass and nickel plated
- Top of burner fitted with perforated steel head, which gives off multiple small but very hot flames
- Not fitted with an air regulator
Specifica
Meker Safety Burner | |
24 mm | |
1 Ea. |
Brass | |
160 mm |