Learn More
Fisherbrand™ Meker Industrial Burner with Stop Valve for NF Connection, 43mm Opening
Providing an extremely strong flame for intensive use.
239.00€
Specifica
Product Type Industrial Burner, Meker
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Include NF Screwing G 0.5 in Connector, Stop Valve
N. per confezione 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Tipo di gas Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Tipo di gas Prezzo Quantità e disponibilità  
11755406
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
4101/52BBSP
Consumption of 188L/hr Natural Gas, Methane
239.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11775406
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
4101/51BBSP
Consumption of 240L/hr Butane, Propane, LPG
239.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Wide and stable flame
  • Excellent heating power
  • Lateral holding handle for safety
  • Burner diameter of 43mm, overall height of 180mm
  • Flame size adjustable with 4 interchangeable nozzles
Specifica
Specifica
Industrial Burner, Meker
180 mm
1 Ea.
43 mm
NF Screwing G 0.5 in Connector, Stop Valve