Learn More
Fisherbrand™ Meker Burner with Tétine Connection, 24mm Opening
Provides a stable flame and excellent air-gas mixture for superior combustion.
64.65€ - 64.95€
Specifica
Product Type | Meker Burner |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
N. per confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11719777
|
Fisherbrand™
4101/22BIOM |
Consumption of 62L/hr | Natural Gas |
64.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11729777
|
Fisherbrand™
4101/31BIO |
Consumption of 80L/hr | Butane, Propane, LPG |
64.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- 24mm diameter burner opening
- 160mm overall height
- Gas supply regulation by needle valve
- Nickel plated steel to guarantee a stable and homogeneous flame
- For use with natural gas/methane or butane/propane
Specifications
Meker Burner | |
24 mm | |
160 mm | |
1 Ea. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Meker Burner with Tétine Connection, 24mm Opening