Learn More
Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Double Tube Rack
Creates space and organization for high throughput labs requiring large sample storage. Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Double Tube Rack eliminates the need for multiple tube racks.
88.35€
Specifica
Product Type | Tube Rack |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Forma | Rettangolare |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15509811
|
Heathrow Scientific™
HS120112 |
White | Tubes (10 to 13 mm) | 673 x 235 x 90 mm |
88.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15519811
|
Heathrow Scientific™
HS120113 |
Blue | Tubes (10 to 13 mm) | 673 x 235 x 90 mm |
88.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15529811
|
Heathrow Scientific™
HS120114 |
White | Tubes (13 to 16 mm) | 673 x 267 x 90 mm |
88.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15539811
|
Heathrow Scientific™
HS120115 |
Blue | Tubes (13 to 16 mm) | 673 x 267 x 90 mm |
88.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Fully-assembled polypropylene
- Sturdy and light weight material for easy transport
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
- Autoclavable
Specifica
Tube Rack | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
1 Each | |
673 mm |
Autoclavable | |
Rettangolare | |
Tabletop | |
Double | |
90 mm |