Learn More
Liebherr™ Combiné Réfrigérateur/congélateur, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive et négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le combiné réfrigérateur congélateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque:  Liebherr™ LCv 4010
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11331460
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Précision optimale de la température et faible consommation électrique
  • Double système de réfrigération avec réfrigérateur ventilé et congélateur inférieur statique
  • Équipé de deux moteurs et de deux régulateurs pour des températures stables et uniformes dans chaque compartiment
  • La ventilation s’arrête lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.
  • Thermostat “antigel” de sécurité
  • Système écoénergétique avec réfrigérant écologique à base d’hydrocarbures
Contrôleur électronique Comfort
  • Contrôleur électronique avec symboles indiquant à tout moment l’état de fonctionnement de l’appareil
  • Le double affichage numérique de la température permet de définir les températures avec une précision de 0.1°C.
  • Unité encastrée avec clavier à membrane facile à nettoyer pour une hygiène optimale
  • Contrôle à distance de la température possible via la connexion RS-485 (logiciel + interface accessoire)
  • Systèmes intégrés d’alarmes sonores et visuelles
    • Alertes en cas de température élevée, de porte ouverte, de coupure de courant (lorsque le courant est rétabli) et de défaillance du capteur
  • Mémoire de données intégrée
    • Enregistre les températures internes minimales et maximales depuis le dernier paramétrage
    • Enregistre les données sur les trois dernières alarmes de température et coupures de courant
Conception robuste et conviviale
  • Structure en acier revêtu avec intérieur en ABS et isolation en PEHD
  • Le réfrigérateur contient des clayettes à hauteur réglable
  • Les tiroirs transparents du congélateur peuvent être retirés pour un stockage direct sur les étagères en verre situées en dessous de chaque tiroir.
  • Les portes réversibles à fermeture automatique avec verrou sont équipées de charnières interchangeables pour une ouverture par la droite ou par la gauche.
Spécification
Spécification
107 L
-9°C à -30°C
Réversible, à fermeture automatique, avec verrou
Transparent (congélateur)
5 étagères (dont 4 réglables) dans le réfrigérateur, étagères en verre sous les tiroirs (congélateur)
Automatique (réfrigérateur), manuel (congélateur)
Acier recouvert d’époxy blanc
Plastique ABS
Blanc
LCV4010-20
60 cm × 61.5 cm × 200 cm (L × P × H)
59.7 cm
43.1 cm
1.8kWh/24 hr.
220/240 V
260 W
84 kg
254 L
3°C à 16°C
2
3 (congélateur)
45 kg (étagère), 24 kg (tiroir)
R600A
PEHD 55 mm (réfrigérateur) / PEHD 70 mm (congélateur)
QCPP (ordre des pharmaciens australien) : LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610,
Directives CE, ISO 9001 et ISO 14001
Cofrac, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610
Ventilé (réfrigérateur), statique (congélateur)
24 mois
43.5 cm
111 cm
45.5 cm
1,5 A
50/60 Hz
90 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis