missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | MED10 |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16834274
|
Proteintech
15196-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16824274
|
Proteintech
15196-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
MED10 is a component of the Mediator complex, a coactivator involved in the regulated transcription of nearly all RNA polymerase II-dependent genes. Mediator functions as a bridge to convey information from gene-specific regulatory proteins to the basal RNA polymerase II transcription machinery. Mediator is recruited to promoters by direct interactions with regulatory proteins and serves as a scaffold for the assembly of a functional preinitiation complex with RNA polymerase II and the general transcription factors.Specifica
MED10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9BTT4, Q9CXU0 | |
28077, 290939, 84246 | |
MED10 Fusion Protein Ag7336 | |
Primary | |
-20°C | |
MED10 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
L6, MED10, mediator complex subunit 10, NUT2, TRG 17, TRG 20, TRG17, TRG20 | |
Med10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
MED10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech