Learn More
Thermographic Measurements Ltd Nastro termico per misurazione
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
14.05€ - 467.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
---|---|
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Materiale | Display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Materiale | Display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11780889
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGCD01P1 |
77 - 99 °C | Polyester Film, Acrylic Adhesive | 77/82/88/93/99°C |
14.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11790889
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGDD01P1 |
104°C to 127°C | Polyester Film, Acrylic Adhesive | 104/110/116/121/127°C |
14.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11700899
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGED01P1 |
132 - 154 °C | Polyester Film, Acrylic Adhesive | 132/138/143/149/154°C |
14.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11720899
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGGD01P1 |
188°C to 210°C | Polyimide Film, Acrylic Adhesive | 188/193/199/204/210°C |
16.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17797514
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGHD01P1 |
Da 216°C a 249°C | Kaladex Film, Acrylic Adhesive | ||||||
11740899
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGID01P1 |
249°C to 290°C | Polyimide Film, Acrylic Adhesive | 249/254/260/280/290°C |
16.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11770889
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGBD01P1 |
Da 49 a 71°C | Polyester Film, Acrylic Adhesive | 49/54/60/65/71°C |
14.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17787514
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGFD01P1 |
Da 160°C a 182°C | Polyester Film, Acrylic Adhesive | 160/166/171/177/182°C | |||||
Descrizione
Specifica
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
51 mm | |
18 mm | |
Wax-melt Technology | |
0.7 in. | |
0.7 in. | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
Dual °C (°F) |
Single-use | |
2 in. | |
40 to 60% | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
Nastro termico | |
Sì | |
18 mm |