Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bioblock Micro Label 46-60°C
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
Marca:  Thermographic Measurements Ltd M04MBBL046C01P1
Codice prodotto. 11710879
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Specifica
    ISO 9001
    For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    11 mm
    2 to 5 seconds
    Wax-melt Technology
    Custom Temperature Label
    140°F
    115°F
    115°F to 140°F
    Sì
    ±1°C
    4 mm
    Single-use
    0.43 in.
    Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Bioblock 4-level Irrevesible Indicator
    7 g
    Bioblock 4-level Temp. Indicator 46°C to 60°C
    60°C
    46°C
    46°C to 60°C
    Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    46/49/54/60°C