Learn More
ME2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ME2 |
---|---|
Concentrazione | 0.4 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16883465
|
Proteintech
24944-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16873465
|
Proteintech
24944-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ME2 encodes a mitochondrial NAD-dependent malic enzyme, a homotetrameric protein, that catalyzes the oxidative decarboxylation of malate to pyruvate. It had previously been weakly linked to a syndrome known as Friedreich ataxia that has since been shown to be the result of mutation in a completely different gene. Certain single-nucleotide polymorphism haplotypes of this gene have been shown to increase the risk for idiopathic generalized epilepsy. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms found for this gene.Specifica
ME2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P23368 | |
4200 | |
ME2 Fusion Protein Ag20741 | |
Primary | |
-20°C | |
ME2 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Malic enzyme 2, ME2, NAD ME | |
ME2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |