Learn More
Ansell™ ME107
Protezione chimica per mansioni gravose
Marca: Ansell™ A008105
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua.
- Buona flessibilità e elasticità che prevengono gli strappi.
- Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
Specifica
Rubber Latex | |
Category III | |
Heavy duty chemical protection | |
Black | |
Smooth | |
Specific | |
Powder Free | |
10.5 | |
ME107 | |
full fingers | |
Nero | |
ME107 | |
12 pair | |
ME series | |
610 mm |
EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL | |
Natural rubber latex | |
Natural Rubber Latex | |
Reusable | |
Industrial grade | |
Sì | |
Immersion Gloves | |
Non-sterile | |
1.20 mm | |
Chemical and Liquid Protection | |
Unflocked | |
1 pair in a bag; 12 bags in a carton | |
Water-based Chemicals | |
610 mm |