Learn More
MDH2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
410.00€
Specifica
Antigene | MDH2 |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16824654
|
Proteintech
15462-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
MDH2 is localized to the mitochondria and may play pivotal roles in the malate-aspartate shuttle that operates in the metabolic coordination between cytosol and mitochondria.Specifica
MDH2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P04636, P08249, P40926 | |
17448, 4191, 81829 | |
MDH2 Fusion Protein Ag7750 | |
Primary | |
-20°C | |
MDH2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
M MDH, MDH, MDH2, MOR1 | |
Mdh2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Titolo del prodotto
MDH2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech