Learn More
MBL™ Glass Graduated Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from borosilicate glass
Marca:  MBL CRC304
171.72 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15597770
  • 195.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass
  • Complies with ISO 4788
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Graduations in easy to read blue enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Round
±0.5 mL
DIN 12685, ISO 4788
25 mL
Polypropylene Stopper
14/23
Stopper
0.5 mL
Blue
Graduated Cylinder
Borosilicate Glass
B
193 mm
Blue enamel
Polypropylene
Polyethylene