Learn More
Matraccio volumetrico di classe B in vetro borosilicato MBL™
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione. La fiasca volumetrica classe B in vetro borosilicato MBL™ è conforme agli standard ISO 1042 e DIN 12664. Le iscrizioni in smalto blu garantiscono una facile valutazione del volume. Include tappo in polietilene.
Marca:  Afora FRD034P
32.97 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12000703
  • 34.70€ / pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
  • Inscriptions in blue enamel
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 1042, DIN 12664
Blue enamel inscriptions
Vetro borosilicato
±0.3 ml
Classe B
Polietilene
250 mL
220 mm
Iscrizioni in smalto blu
14/23