Learn More
Axygen™ Maxymum Recovery™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Beveled
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
30.99€ - 459.62€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 1 a 200 μl |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Colore | Trasparente |
Autoclavabile | Sì |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, and PCR inhibitor Free |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12561358
|
Axygen™
T-200-C-L |
BUlk | N/A | ||||||
12655445
|
Axygen™
T-200-C-L |
BUlk |
30.99€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12639535
|
Axygen™
T-200-C-L-R |
Rack con coperchio incernierato |
69.05€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12571288
|
Axygen™
T-200-C-L-STK |
Stacked Rack |
300.65€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
Specifica
Da 1 a 200 μl | |
Trasparente | |
DNase, RNase, DNA, and PCR inhibitor Free | |
Maxymum Recovery |
Non sterile | |
Sì | |
Ampia varietà di pipettatori singoli e multicanale | |
Polipropilene |