Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 2.0 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in opzione Maxymum Recovery™ e sterile.
Marca: Axygen™ MCT-200-G
Descrizione
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
- Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not autocalvable or boil-proof.
- Maximum G-force is 14,000 RCF.
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
- Color - Green
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi ed endotossine ai fini della totale integrità del campione
Specifica
Tappo a pressione | |
Polipropilene | |
2 ml | |
Polipropilene | |
500/Pk. | |
Non-sterile | |
20000 x g | |
Da 0.1 a 2 ml |
Esenti da RNasi, DNasi, apirogene | |
Sì | |
Verde | |
0.25 ml | |
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola | |
Yes | |
Provette per microcentrifuga |