Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipette Tips In Ecotips Refill Packaging System
Process samples quickly with fast rack reloading in an environmentally friendly, space-saving design with this unique tip refill system.
100.03€ - 153.36€
Specifica
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Formato Ricarica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Matrix Pipette
Product Line Ecotips, Matrix
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10314833
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
7156
ECOTIPS 250 μl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10591135
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8046
ECOTIPS 1250 μl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10735014
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
8246
ECOTIP TallTip 1250 μl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Process samples quickly with fast rack reloading in an environmentally friendly, space-saving design with the Thermo Scientific™ Matrix™ Pipette Tips In Ecotips Refill Packaging System, which reduces plastic waste by eliminating the need for a new tip box for each rack of tips. This system is 100% recyclable and each component is marked with appropriate recycling symbols. Trays of tips are nested in easily accessible packaging that takes up very little space and eliminates the need to dispose of a tip box each time a rack is emptied.
  • Compact alternative to standard racked tips
  • Quick, efficient refill; reloading empty tip boxes is quick and easy
  • Made from 100% virgin polypropylene; insert trays and boxes come from our own recycled materials
  • Saves bench, shelf and closet space; refills fit easily in a drawer, on a shelf or on the bench.
  • Allows for quick and efficient transfer of tips from packaging to empty tip box
  • Finger tabs on tip trays for easy removal of empty inserts from each tip box
  • Eliminates the need for mechanical towers, clumsy stacks of tips or other transfer mechanisms
Specifica
Specifica
Non-filtered
Ricarica
Ecotips, Matrix
Non sterile
Thermo Scientific Matrix Pipette