Learn More
OHAUS Mat, Sticky, 22 x 18 cm
Endeavor 5000 Light Duty Shaker Accessory
Marca: OHAUS 30770939
71.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 22 x 18 cm
shaker, orbital, digital, endeavor, mat, sticky
Specifica
Mat | |
Microbiology, Molecular Biology, ELISA Assays, Cell Cultures, Immunoassays, Protein Studies, Bacterial and Yeast Cultures, Staining/Destaining, Blotting Techniques, DNA Studies, Solubility Studies, Environmental and Food Sciences, Chemistry, General Mixing |