Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon traslucido Masterflex™
Use this tubing for chemical, food, beverage and pharmaceutical applications. Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ High Performance Precision Pump Tubing offers low extractability and gas permeability and excellent chemical compatibility in a clear, flexible peristaltic pump tube.
322.00€ - 359.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS
Materiale Versilon 2001
Overall Length (Metric) 15.2 m
Da utilizzare con (applicazione) chemical, food, beverage and pharmaceutical applications
Min. Operating Temperature (Metric) -77°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
11878542
Vedere i documenti
Masterflex™
06475-15
15
322.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-09-2025
Aggiungi al carrello
11888542
Vedere i documenti
Masterflex™
06475-24
24
359.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Compatible with aggressive chemicals
  • Applications: Chemical, food, beverage, and pharmaceutical applications
  • Excellent chemical resistance, low extractability, low gas permeability, plasticizer free, translucent
Specifica
Specifica
ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS
15.2 m
-77°C
Acids, Organic Solvents
Semitrasparente
57°C
Versilon 2001
chemical, food, beverage and pharmaceutical applications
1 Each
Bassa
40 psi
Tubazioni per pompa