Learn More
Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, peristaltic pumping and food applications. Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing, platinum-cured silicone features a thicker wall compared to Precision pump tubing.
365.00€ - 533.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale BioPharm (Platinum-cured Silicone)
Overall Length (Metric) 762 cm
Da utilizzare con (applicazione) pharmaceutical, biotechnology, peristaltic pumping, and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) -59°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
11710979
Vedere i documenti
Masterflex™
96440-15
15
365.00€
Pezzo
N/A
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
11720979
Vedere i documenti
Masterflex™
96440-24
24 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11730979
Vedere i documenti
Masterflex™
96440-35
35 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11710989
Vedere i documenti
Masterflex™
96440-36
36 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Choose BioPharm Plus™ Platinum-Cured Silicone Tubing for purity, flexibility and longer tubing life. Ideal for pharmaceutical and biotechnological applications.
  • Best choice for applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • Manufactured according to Good Manufacturing Practices (GMP)
  • Longer tubing life means less tubing changes and maintenance requirements
  • Complies with USP Class VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excellent biocompatibility and low absorption
  • Very low extractable; weather, ozone, corona, radiation resistant
  • Excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic
  • Translucent
  • Sterilize by autoclave, gamma radiation or ethylene oxide
Specifica
Specifica
Autoclavable
762 cm
-59°C
Semitrasparente
Pump Tubing
BioPharm (Platinum-cured Silicone)
pharmaceutical, biotechnology, peristaltic pumping, and food applications
1 Each
232°C