Learn More
Masterflex™ I/P™ High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone
Ensure your tubing is clean, free from defects and performs to exact specifications. Masterflex™ I/P™ High Performance Precision Pump Tubing is ideal for applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life.
455.00€ - 672.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Platinum-cured Silicone
Overall Length (Metric) 300 cm
Min. Operating Temperature (Metric) °
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
11721189
Vedere i documenti
Masterflex™
96510-70
35
455.00€
7.50m
N/A
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
15160413
Vedere i documenti
Masterflex™
96510-88
88
539.00€
3ft
N/A
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
12428560
Vedere i documenti
Masterflex™
96510-89
89
672.00€
1 rotolo
N/A
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
Tubing is manufactured to tight tolerances—ensures accurate flow rates and a long tubing life. Firm tubing has longer life, better pressure generation, a stronger vacuum/suction lift and lower gas permeability than softer tubings.
  • Good chemical resistance
  • Resists corrosives, solvents and oils at elevated temperatures
  • Meets USP Class VI criteria, and is FDA compliant
  • Optically inspected and factory tested
  • Nontoxic and nonhemolytic with excellent biocompatibility
  • Long pumping life; pump at continuous pressures up to 40 psi
  • Low extractables and low gas permeability
Specifica
Specifica
Autoclavable
300 cm
230°C
Platinum-cured Silicone
°
Pump Tubing