Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharMed™ BPT Masterflex™
Choose this high performance tubing for applications involving pressure, suction lift, or viscous fluids. ™™™ Also good for light-sensitive samples.
204.00€ - 323.00€
Specifica
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
---|---|
Materiale | PharMed BPT |
Da utilizzare con (applicazione) | For cell and tissue culture work and pharmaceutical uses, also good for light-sensitive samples |
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Quantità confezione | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11812613
|
Masterflex™
06508-15 |
15 |
204.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11802623
|
Masterflex™
06508-24 |
24 |
283.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11812623
|
Masterflex™
06508-35 |
35 |
312.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11822623
|
Masterflex™
06508-36 |
36 |
323.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Choose this high performance tubing for applications involving pressure, suction lift, or viscous fluids. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing is ideal for cell and tissue culture work and pharmaceutical uses. Also good for light-sensitive samples.
- ™
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory Approvals to match your unique application
- —
- Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Sterilizzabile in autoclave | |
For cell and tissue culture work and pharmaceutical uses, also good for light-sensitive samples | |
1 Each | |
660 mm Hg | |
Tubo per pompa |
PharMed BPT | |
° | |
Beige opaco | |
° |