Learn More
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing
Protect fluid purity with PharmaPure™ tubing. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing features ultra-low spallation, ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
280.00€ - 336.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PharmaPure
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) pharmaceutical, biotech and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
11876753
Vedere i documenti
Masterflex™
06435-15
15
336.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
11886753
Vedere i documenti
Masterflex™
06435-24
24
280.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life
  • Thicker wall compared to precision pump tubing
  • Flow ranges are approximate, calculated under the following conditions: 0psig at inlet, 0.5psig at outlet; water temperature at 72°F (22°C)
  • Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
  • Long life under pressure up to 60 psi (4 bar)
  • Low extractables and low gas permeability
  • Meets USP Class VI criteria
  • FDA compliant
  • Pharmaceutical biotech, and food applications
  • Opaque off-white
  • Not recommended for use in L/S High-Performance pump heads
Specifica
Specifica
Autoclavable
760 cm
°
Bassa
40 psi
132°C
PharmaPure
pharmaceutical, biotech and food applications
8.8 m
Opaque Off-white
660 mm
Pump Tubing