Learn More
Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-Compliant Pump Tubing
Precision-extruded to provide optimum performance for flow accuracy and repeatability. ™™™
187.00€ - 321.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA 21 CFR 177.2600 |
---|---|
Descrizione | FH13 and FH30 Peristaltic Pump Tubing |
Materiale | Thermal-set Rubber, Viton B (67% fluorine) |
Overall Length (English) | 25 ft. |
Overall Length (Metric) | 760 cm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11700459
|
Masterflex™
96412-13 |
13 |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11720469
|
Masterflex™
96412-14 |
14 |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11730469
|
Masterflex™
96412-16 |
16 |
282.88€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11740469
|
Masterflex™
96412-25 |
25 |
321.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Precision-extruded to provide optimum performance for flow accuracy and repeatability. ™™™
- Opaque black tubing
- Resists corrosives, solvents and oils at elevated temperatures
- Good chemical resistance
- Complies with FDA, ADCF
- Supplied 7.6m (25ft.) per pack
Specifica
FDA 21 CFR 177.2600 | |
Thermal-set Rubber, Viton B (67% fluorine) | |
760 cm | |
° | |
Acids, Alkalies, Organic Solvents (Variable, test before using) | |
4,3 | |
Opaque Black | |
Good | |
205°C |
FH13 and FH30 Peristaltic Pump Tubing | |
25 ft. | |
Similar to Viton (06412) but with FDA compliance. Perfect for food and lab applications where FDA compliance is required. Eccellente resistenza chimica. Resistant to corrosives, solvents, and oils at elevated temperatures. Low gas permeability. | |
° | |
Sterilize by using a circulating hot air oven at 249┬░C (480┬░F) for 16 hours | |
Limited pumping life | |
1 bar | |
400°F | |
Viton Tubing |