Learn More
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon™ E-Food B-44-4X
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing is designed specifically for handling food products
242.00€ - 353.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Tygon E-food
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 15.2 m
Da utilizzare con (applicazione) Food and beverage processing or dispensing
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
15311951
Vedere i documenti
Masterflex™
06418-15
L/S 15
242.00€
15m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
15500652
Vedere i documenti
Masterflex™
06418-24
L/S 24
292.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
15510652
Vedere i documenti
Masterflex™
MFLX06418-36
L/S 36
353.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Applications: Food and beverage processing or dispensing
  • Characteristics: Nonwetting, odorless, tasteless, non-toxic, transparent
  • Specifica
    Specifica
    Autoclavable
    50 ft.
    Food and beverage processing or dispensing
    Peristaltic Pump Tubing
    Tygon E-food
    15.2 m
    Trasparente
    Documenti
    Product Certifications
    Titolo del prodotto
    Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon™ E-Food B-44-4X