Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa in silicone polimerizzato al platino per uso biofarmaceutico trasparente Masterflex™
Ultra-smooth, platinum cured pump tubing minimizes bacterial growth. Masterflex™ BioPharm Platinum Cured Silicone Pump Tubing L/S™ is transparent, odorless, tasteless, and nontoxic.
156.00€ - 362.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | -59°C |
Colore | Trasparente |
Max. Operating Temperature (Metric) | 232°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11790999
|
Masterflex™
96420-13 |
13 |
156.00€
Pezzo |
N/A | ||||||
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
|
||||||||||
11731009
|
Masterflex™
96420-17 |
17 |
274.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11741009
|
Masterflex™
96420-18 |
18 |
362.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
Platinum-cured silicon pump tubing is the best choice for applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life.- Complies with USP Class VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Low absorption; excellent biocompatibility
- Very low extractable; weather, ozone, corona, radiation resistant
- Formulation: Tygon™ 3350 silicone, platinum cured
- Ultra-smooth; minimizes bacterial growth
- Good for mild to medium concentration bases, salt and alcohols
- Transparent, odorless, tasteless and nontoxic
Specifica
Autoclavable | |
-59°C | |
Trasparente | |
232°C |