Learn More
Masterflex™ Azionamento digitale con display grafico LCD Masterflex™ IP33
Ensure dispensing accuracy with this digital drive. Masterflex™ L/S™ Digital Drive features a bright graphical LCD interface which offers easy programming, four operating modes and seven languages. Drive offers more accurate dispensing with preprogrammed calibration.
4410.00€ - 4510.00€
Specifica
Accuracy | ±0.1% |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE, ISO 9001 : 2000 |
Display | LCD grafico |
Requisiti elettrici | 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15134696
|
Masterflex™
07522-30 |
Da 0.001 a 566 ml/min. |
4410.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15104696
|
Masterflex™
07522-20 |
Da 0.006 a 3400 ml/min. |
4510.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Ensure dispensing accuracy with this digital drive. Masterflex™ L/S™ Digital Drive features a bright graphical LCD interface which offers easy programming, four operating modes and seven languages. Drive offers more accurate dispensing with preprogrammed calibration.
Precision digital drive offers a maintenance-free high-accuracy motor and a graphical interface—makes setup and operation easier than ever. Graphical LCD shows four operating modes continuous run, timed dispense, copy dispense, volume dispense. View pump performance continually.Flow rate 0.001 to 3400 mL/min with L/S tubing. Flow rate depends on drive rpm and tubing size. Includes: 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. These models are shipped with country specific plug/cord set.- Anti-drip function for accurate dispensing
- Brushless, maintenance-free motor offers ±0.1% speed control accuracy with a 6000 to 1 turndown ratio
- Change based on your needs—drives accept all L/S pump heads for more pumping versatility
- Operate remotely via DB25 female connector
Specifica
±0.1% | |
LCD grafico | |
50/60 Hz | |
6 ft. (1.8m) Line cord with IEC 320/CEE22 socket | |
21.6 cm | |
Sì | |
Unità digitale | |
115/230 VAC |
CE, ISO 9001 : 2000 | |
115/230 VAC 50/60 Hz 75 w | |
IP 33 | |
Reversibile | |
25.4 cm | |
±0.1% | |
75 w |