Learn More
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pump Head for Precision Tubing
Accepts multiple tubing sizes for maximum flexibility. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pump Head for Precision Tubing offers increased tubing life and improved performance.
1135.00€ - 1500.00€
Specifica
Portata 0.01 to 13 L/min.
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Adjustable
Overall Height (English) 7.9 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale rotore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale rotore Prezzo Quantità e disponibilità  
15366038
Vedere i documenti
Masterflex™
77602-00
Cold-rolled Steel
1135.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
15376038
Vedere i documenti
Masterflex™
77602-10
Stainless Steel
1500.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accepts multiple tubing sizes for maximum flexibility. Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pump Head for Precision Tubing offers increased tubing life and improved performance.
  • Tubing replacement and fluid changeover takes only seconds
  • Fast tubing changes minimize downtime
  • Automatic tubing retention eliminates user adjustments and makes setup easy
  • Adjustable occlusion lets you optimize pressure and suction capabilities and tubing life by adjusting the squeeze on the tubing
  • Five-screw mounting ensures pump head is mounted securely to drive
Specifica
Specifica
0.01 to 13 L/min.
3
7.9 in.
3.5 in.
7.4 in.
Acciaio inox
I/P Easy-Load Pump Heads
1
Adjustable
201 mm
8.9 cm
187 mm
I/P 26, I/P 73, I/P 82
Polyphenylene Sulfide