Learn More
Masterflex™ HDPE Barbed Fitting
Ensure a tight seal every time with Masterflex fittings. Designed to tight tolerances, these fittings match perfectly to your tubing to ensure smooth flow and a proper fit.
26.10€ - 69.25€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | -53°C |
Quantità confezione | 10 Pack |
Include | ETO sterilization |
Max. Operating Temperature (Metric) | 65°C |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12334598
|
Masterflex™
30615-05 |
Diritto | 0.125 in. Tubing I.D. |
69.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12354598
|
Masterflex™
30615-13 |
Diritto | 0.25 in. Tubing I.D. |
26.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12364598
|
Masterflex™
30615-17 |
Diritto | 0.375 in. Tubing I.D. |
26.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11726158
|
Masterflex™
30615-09 |
Diritto | 0.1875 in. Tubing I.D. |
26.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12314588
|
Masterflex™
30613-13 |
T-shape | 0.25 in. Tubing I.D. |
31.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12334588
|
Masterflex™
30613-21 |
T-shape | 0.5 in. Tubing I.D. |
31.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12374588
|
Masterflex™
30614-01 |
Y | 0.0625 in. Tubing I.D. |
35.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12384588
|
Masterflex™
30614-05 |
Y | 0.125 in. Tubing I.D. |
36.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Requires no tools for quick and easy installation
- Temperature range from −53° to +65°C
- Very good chemical resistance
- Sterilize by ethylene oxide only
- A variety of shapes and sizes available
- 10/pack
Specifica
HDPE | |
10 Pack | |
65°C |
-53°C | |
ETO sterilization | |
Barbed Fitting |