Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 2mL Storage Plate
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 2mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
292.91€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10534821
|
Greiner Bio-One
780270 |
Non-sterile | 1 |
292.91€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Sealable with adhesive films and heat sealer
- High temperature resistance
- High chemical resistance
Specifica
Standard | |
Clear | |
96 | |
50 |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
2 mL |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years after month of production