Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 0.5mL Storage Plate
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 0.5mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
486.24€
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Natural
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
10650973
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
786261
Sterile
486.24€
pezzi 80
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Sealable with adhesive films and heat sealer
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • A
Specifica
Specifica
Standard
Natural
96
Conical Bottom (V-well)
80/Cs.
8 x 12
Polypropylene
0.5 mL
80