Learn More
Atago™ Rifrattometro di salinità modello MASTER-S10M
Designed to control the concentration of saltwater, such as in cooking or rinsing seafood. Atago™ MASTER-S10M Model Salinity Refractometer utilizes a new material that is durable against salty and acidic samples.
Marca: Atago™ 2473
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use when water resistance is not a priority and the temperature compensation will be carried out manually
- Easy to read and hold
- Designed for smooth sampling
- Easy disposal of sample from the edge
- Improved grip for better hygiene
- Balanced structure
- Streamlined body and the strong grip with rich texture
Specifica
Rifrattometro di salinità | |
MASTER-S10M | |
Progettato per il controllo della concentrazione dell'acqua salata, come la cottura o il risciacquo dei frutti di mare, utilizza un nuovo materiale resistente contro i campioni acidi e salati |
Cloruro di sodio da 0 a 10 g/100 g | |
Cloruro di sodio | |
105 g |