Learn More
Atago™ MASTER-53M Refractometer
Easy-to-read, easy-to-hold, and smooth-sampling refractometer. Atago™ MASTER-53M Refractometer is suitable for a wide range of solution sampling.
Marca:  Atago™ 2353
105.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10247607
  • 238.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Wide range
  • Easy disposal of sample from the edge
  • Textured grip
  • Well balanced
  • Streamlined body
  • Easily cleaned with running water
  • Convenient storage case
  • Automatic sample distribution
  • Sample size: 2-3 drops
Specifica
Specifica
Refractometer
MASTER-53M
±0.25% Brix
130 g
0 to 53 Brix
±0.5% Brix
Brix
16.8 x 3.2 x 3.4 cm